Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin/Laminin kulturglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10629842
Antal Wells:
8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10629842
Brand: Corning™ 354688
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testet for evnen til at fremme neuritudvækst med NG108 rottegliom/muse neuroblastomceller
Corning™ BioCoatTM 8-brønds kulturglas med ensartet påføring af PDL/Laminin. Glasglas med polystyrenbeholder, låg og sikkerhedsværktøj til fjernelse. 4/pakke, 12/etui. Corning BioCoat produkter er en ideel løsning til forbedret cellevedhæftning og vækst af en række primære celler og transformerede celler i serumfrie eller serumholdige kulturer. Corning tilbyder tilpassede belægningsmuligheder.
Holdbarhed: ≥ 3 måneder fra forsendelsesdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Kulturrutsjebane
Til brug med (applikation) Adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
Opbevaringskrav 2° til 8 °C
nr. pr. pakke 3/Pk.
nr. pr. sag 12/Cs.
Antal Wells 8