Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin kulturskål
Artikelnummer. 10003860
Skift visning
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Mængde:
10/cs.
100/cs.
20/cs.
40/cs.
5 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 40
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Mængde unitSize
10003860 60 mm 20/cs. Pakke med 20
10399320 35 mm 20/cs. Pakke med 20
10478822 35 mm 100/cs. Pakke med 100
10145290 100 mm 10/cs. Pakke med 10
10204281 60 mm 100/cs. Pakke med 100
10632122 100 mm 40/cs. Pakke med 40
10307432 150 mm 5 stk. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10003860 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354468
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til applikationer, der involverer adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
  • Alle partier testet og fundet negative for bakterier og svampe
  • Cellware er testet for evnen til at fremme fast vedhæftning af cerebellare granulaceller fra rotter
  • Belagt med 0,2 mikron filtreret PDL i et renrum
Bemærk: Tallerkener er ikke terminalsteriliseret og tildeles ikke et SAL-niveau.
Ordreinfo
Bulk mængder tilgængelige; kontakt venligst din kundeservicerepræsentant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Rund
Farve Klar
Kulturområde 21.3 sq. cm
Materiale Polystyren
Form Rund
Overfladebehandling Poly-D-Lysin
Type Skål til cellekultur
Inkluderer Låg
Mængde 20/cs.
Diameter (metrisk) 60 mm