Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin kulturskål
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10204281
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Mængde:
10/cs.
100/cs.
20/cs.
40/cs.
5 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 40
Pakke med 5
Artikelnummer. 10204281
Brand: Corning™ 356468
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til applikationer, der involverer adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
  • Alle partier testet og fundet negative for bakterier og svampe
  • Cellware er testet for evnen til at fremme fast vedhæftning af cerebellare granulaceller fra rotter
  • Belagt med 0,2 mikron filtreret PDL i et renrum
Bemærk: Tallerkener er ikke terminalsteriliseret og tildeles ikke et SAL-niveau.
Ordreinfo
Bulk mængder tilgængelige; kontakt venligst din kundeservicerepræsentant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Rund
Farve Klar
Kulturområde 21.3 sq. cm
Materiale Polystyren
Form Rund
Overfladebehandling Poly-D-Lysin
Type Skål til cellekultur
Inkluderer Låg
Mængde 100/cs.
Diameter (metrisk) 60 mm