Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin kulturskål
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10145290
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Mængde:
10/cs.
100/cs.
20/cs.
40/cs.
5 stk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 40
Pakke med 5
Produktkod. 10145290
Brand: Corning™ 354469
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ideel til applikationer, der involverer adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
  • Alle partier testet og fundet negative for bakterier og svampe
  • Cellware er testet for evnen til at fremme fast vedhæftning af cerebellare granulaceller fra rotter
  • Belagt med 0,2 mikron filtreret PDL i et renrum
Bemærk: Tallerkener er ikke terminalsteriliseret og tildeles ikke et SAL-niveau.
Beställningsinfo
Bulk mængder tilgængelige; kontakt venligst din kundeservicerepræsentant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Rund
Farve Klar
Kulturområde 58.1 sq. cm
Materiale Polystyren
Form Rund
Overfladebehandling Poly-D-Lysin
Type Skål til cellekultur
Inkluderer Låg
Mængde 10/cs.
Diameter (metrisk) 100 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.