Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11503550
Skift visning
Mængde:
20 mg
Pakningsstørrelse:
20mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11503550 20 mg 20mg
1 options
Artikelnummer. 11503550 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anbefales til dyrkning af neuroner, gliaceller og transficerede celler
Corning™ Poly-D-Lysine, 20 mg, bruges til at dyrke en lang række celletyper, især neuroner, gliaceller og transficerede celler.
Kilde
Syntetisk
Kvalitet
Vist at fremme cellevedhæftning og spredning af cerebellare granulaceller fra rotter
Fundet negativ for bakterier, svampe og mycoplasma
Molekylvægt
500-550 kD
Klargøring og opbevaring
Stabil i tre måneder på 2° til 8 °C (lyofiliseret) eller tre måneder ved -20 °C (solubiliseret
Håndtering
Anbefalet koncentration: 2,5-5μ g/cm² af vækstoverfladen afhængig af celletype
Formulering
Lyofiliseret fra vandig opløsning; rekonstitueres i dH20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Koncentration Anbefalet koncentration: 2,5-μ5 g/cm 2 vækstoverflade afhængig af celletype
Form Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Poly-D-Lysin
Mængde 20 mg
Kilde Syntetisk
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.