Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Laminin TC-behandlede kulturretter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10526381
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Artikelnummer. 10526381
Brand: Corning™ 354452
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testet for evne til at initiere differentiering (neuritudvækst) af NG-108 rottegliom/mus og humane neuroblastomceller
Laminin (LM), en hovedkomponent i basalmembraner, er et multifunktionelt glycoprotein, der bruges som et substrat til at dyrke og opretholde differentieret funktion af en lang række celler. Laminin har vist sig i kultur at stimulere neuritudvækst, fremme cellevedhæftning, kemotaksi, celledifferentiering og neuronal overlevelse.
Ansøgninger omfatter:
  • Fremme af cellevedhæftning og spredning
  • Induktion af celledifferentiering og neuritudvækst
  • Øger spredning af myoblaster
  • Undersøgelser af virkninger af laminin på celleadfærd
  • Celleadhæsionsassays
Kilde
  • Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) musetumor
  • Kvalitetskontrol
    • Testet for evne til at initiere differentiering (neuritudvækst) af NG-108 rottegliom/muse neuroblastomceller
    • Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
    • Laminin renhed >90% ved SDS-PAGE (indeholder entactin)
    Opbevaring
  • 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
  • Ordreinfo
    Bulk mængder tilgængelige; kontakt venligst din kundeservicerepræsentant.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Bund form Rund
    Farve Klar
    Kulturområde 58,1 cm 2
    Materiale Polystyren
    Form Rund
    Type Skål til cellekultur
    nr. pr. sag 10/Cs.
    nr. pr. pakke 5/Pk.
    Understøttende membran Laminin
    Diameter (metrisk) 100 mm