Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Laminin TC-behandlede kulturretter
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 5
Beskrivelse
Laminin (LM), en hovedkomponent i basalmembraner, er et multifunktionelt glycoprotein, der bruges som et substrat til at dyrke og opretholde differentieret funktion af en lang række celler. Laminin har vist sig i kultur at stimulere neuritudvækst, fremme cellevedhæftning, kemotaksi, celledifferentiering og neuronal overlevelse.
Ansøgninger omfatter:
- Fremme af cellevedhæftning og spredning
- Induktion af celledifferentiering og neuritudvækst
- Øger spredning af myoblaster
- Undersøgelser af virkninger af laminin på celleadfærd
- Celleadhæsionsassays
Kilde
Kvalitetskontrol
- Testet for evne til at initiere differentiering (neuritudvækst) af NG-108 rottegliom/muse neuroblastomceller
- Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
- Laminin renhed >90% ved SDS-PAGE (indeholder entactin)
Opbevaring
Ordreinfo
Bulk mængder tilgængelige; kontakt venligst din kundeservicerepræsentant.
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Rund |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 21,3 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Type | Skål til cellekultur |
| nr. pr. sag | 20/Cs. |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Understøttende membran | Laminin |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |