Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Laminin Multiwell Plade
Kulturområde:
2 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
Laminin (LM), en hovedkomponent i basalmembraner, er et multifunktionelt glycoprotein, der bruges som et substrat til at dyrke og opretholde differentieret funktion af en lang række celler. Laminin har vist sig i kultur at stimulere neuritudvækst, fremme cellevedhæftning, kemotaksi, celledifferentiering og neuronal overlevelse.
Ansøgninger omfatter:
- Fremme af cellevedhæftning og spredning
- Induktion af celledifferentiering og neuritudvækst
- Øger spredning af myoblaster
- Undersøgelser af virkninger af laminin på celleadfærd
- Celleadhæsionsassays
Kilde
Kvalitetskontrol
- Testet for evne til at initiere differentiering (neuritudvækst) af NG-108 rottegliom/muse neuroblastomceller
- Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
- Laminin renhed >90% ved SDS-PAGE (indeholder entactin)
Opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 4 x 6 |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 2 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |