Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Gelatine rektangulær skråhalskulturkolber m/ventileret hætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10072501
Skift visning
nr. pr. sag:
5
50
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. nr. pr. sag unitSize
10072501 50 Pakke med 50
10125530 5 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10072501 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 356488
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbelægning med gelatine (opnået fra svinegelatine) eliminerer tidskrævende forberedelse
Corning BioCoat Gelatinekulturvarer giver et vedhæftnings- og vækstfremmende substrat til dyrkning af en række forskellige celletyper. Gelatine er almindeligt anvendt i dyrkningen af vaskulære endotelceller, muskler, embryonale stamceller (ES) og F9 teratocarcinomceller. Det er også velegnet til at fremme adhæsion af transficerede celletyper. Gelatine er en heterogen blanding af vandopløselige proteiner afledt gennem hydrolyse af kollagen.
Ansøgninger omfatter:
  • Fremme af cellevedhæftning og spredning
  • Dyrkning af normale og transficerede F9 teratocarcinomceller til genekspressionsundersøgelser
  • Kultur af HUVEC til E-Selectin7-ekspression og VEGF-induktion8
Kilde
  • Gelatine, svin
  • Kvalitetskontrol
    • Testet for evne til at fremme spredning af HUVEC'er
    • Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
    Opbevaring
  • 4 °C til 30 °C under tørre forhold.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
    Lukningsmateriale Fenol
    Kapacitet (metrisk) 250 mL
    Til brug med (applikation) Til adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
    Hals stil Kantet
    nr. pr. sag 50
    Form Rektangulær
    Overfladebelægning Gelatine