Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Gelatine Multiwell Plade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10420102
Kulturområde:
9,6 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 10420102
Brand: Corning™ 356652
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremme af cellevedhæftning og spredning.
Corning BioCoat Gelatinekulturvarer giver et vedhæftnings- og vækstfremmende substrat til dyrkning af en række forskellige celletyper. Gelatine er almindeligt anvendt i dyrkningen af vaskulære endotelceller, muskler, embryonale stamceller (ES) og F9 teratocarcinomceller. Det er også velegnet til at fremme adhæsion af transficerede celletyper. Gelatine er en heterogen blanding af vandopløselige proteiner afledt gennem hydrolyse af kollagen.
Ansøgninger omfatter:
  • Fremme af cellevedhæftning og spredning
  • Dyrkning af normale og transficerede F9 teratocarcinomceller til genekspressionsundersøgelser
  • Kultur af HUVEC til E-Selectin7-ekspression og VEGF-induktion8
Kilde
  • Gelatine, svin
  • Kvalitetskontrol
    • Testet for evne til at fremme spredning af HUVEC'er
    • Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
    Opbevaring
  • 4 °C til 30 °C under tørre forhold.
  • Ordreinfo
    Leveres klar til brug Falcon™ Ledsagende vævskulturplader
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Array 2 x 3
    Lukningsfarve Klar
    Lukning inkluderet Ja
    Lukningsmateriale Polystyren
    Bund form Flad
    Farve Klar
    Kulturområde 9,6 cm 2
    Materiale Polystyren
    Form Rektangulær
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Celledyrkning
    Type Cellekulturplade med flere brønde
    Nå tælle 6
    Til brug med (applikation) Fremme cellevedhæftning, spredning, spredning og differentiering
    Inkluderer Låg
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 5/Pk.
    Mængde 50/Cs.
    Kilde Gelatine
    Opbevaringskrav 4 °C til 30 °C