Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Gelatine Multiwell Plade
Beskrivelse
Corning BioCoat Gelatinekulturvarer giver et vedhæftnings- og vækstfremmende substrat til dyrkning af en række forskellige celletyper. Gelatine er almindeligt anvendt i dyrkningen af vaskulære endotelceller, muskler, embryonale stamceller (ES) og F9 teratocarcinomceller. Det er også velegnet til at fremme adhæsion af transficerede celletyper. Gelatine er en heterogen blanding af vandopløselige proteiner afledt gennem hydrolyse af kollagen.
Ansøgninger omfatter:
- Fremme af cellevedhæftning og spredning
- Dyrkning af normale og transficerede F9 teratocarcinomceller til genekspressionsundersøgelser
- Kultur af HUVEC til E-Selectin7-ekspression og VEGF-induktion8
Kilde
Kvalitetskontrol
- Testet for evne til at fremme spredning af HUVEC'er
- Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
Opbevaring
Ordreinfo
Leveres klar til brug Falcon™ Ledsagende vævskulturplader
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 2 x 3 |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 9,6 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |