Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Gelatine kulturskål
nr. pr. sag:
10/Cs.
40
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 40
Beskrivelse
Anvendes almindeligvis i kulturen af normale og transficerede celletyper, herunder vaskulære endotelceller (dvs. BME, BAEC), muskler, embryonale stamceller, HUVEC til E-Selectin-ekspression og VEGF-induktion og F9-teratocarcinomceller til genekspressionsundersøgelser.
- Giv vedhæftning og vækstfremmende substrat til dyrkning af en række celler
- Lot-til-lot-konsistens resulterer i reproducerbare eksperimenter
- Matrixkomponenter påføres som en jævn, optisk klar belægning
- Alle partier testet og fundet negative for bakterier og svampe
- Cellware er testet for evnen til at fremme fast vedhæftning af cerebellare granulaceller fra rotter
Til adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
Ordreinfo
Bulk mængder tilgængelige; kontakt venligst din kundeservicerepræsentant.
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Rund |
| Kulturområde | 58,1 cm 2 |
| Form | Rund |
| Overfladebehandling | Gelatine |
| Type | Skål til cellekultur |
| nr. pr. sag | 10/Cs. |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |