Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ FluoroBlok™ Fibronectin-cellekulturindlæg
Beskrivelse
Pakket 12 indsatser i en 24 brønds plade, 2 plader pr
Corning BioCoat™ cellekulturindsatser er præ-coatet med ekstracellulære matrixproteiner til anvendelser, der kræver en proteincoatet celleoverflade, såsom celleadhæsion, vækst, invasion, migration og/eller differentiering.
- Tilgængelige som praktiske, individuelle indsatser er pakket i brugsklare 24-brønds plader og som et automationsvenligt 24-Multiwell-format i ét stykke (klar PET kun membran)
- Kombinerede fordele ved Falcon™ indsatser belagt med HFN for forbedret cellevedhæftning og vækst
- Individuelle indsatser indeholder en 3.0μ m porestørrelse PET eller Corning™ FluoroBlok PET membran
Opbevaring: Opbevares ved 2-8 °C, væk fra direkte sollys, må ikke fryses.; Holdbarhed: Mindst 3 måneder fra forsendelsesdato
Ordreinfo
Leveres klar til brug Falcon™ Ledsagende vævskulturplader
Tekniske data
Tekniske data
| Kulturområde | 4,2 cm 2 |
| Materiale | PET |
| Porestørrelse | 3 μm |
| Type | Plade |
| Til brug med (applikation) | Fremme vedhæftning af BHK-21-celler i serumfrie medier |
| Opbevaringskrav | 2° til 8 °C |
| nr. pr. pakke | 12/Pk. |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| Antal Wells | 24 |