Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ 96-brønd, fibronectin-behandlet, flad bund mikroplade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10738692
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. 10738692
Brand: Corning™ 354409
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farve:Klar; Sterilitet:Steril; Låg:Med låg
Corning™ BioCoatTM Fibronectin 96-brønds Clear Plate består af klar TC-behandlet polystyren med en ensartet påføring af humant fibronectin. Flad bund, med låg, 5/etui
Corning BioCoat produkter kommer i en række præ-coatede muligheder og er en ideel løsning til forbedret cellevedhæftning og vækst af en række primære celler og transformerede celler i serumfrie eller serumholdige kulturer. Corning tilbyder tilpassede belægningsmuligheder.
Ordreinfo
Leveres klar til brug Falcon™ Ledsagende vævskulturplader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Med låg
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Emballage 5/Pk.
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Fibronectin
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Fremme af cellevedhæftning og spredning, hurtig udvidelse af cellepopulationer, øget proliferation af PC12-celler, undersøgelser af virkninger af kollagen IV på celleadfærd, celleadhæsionsassays
Mængde 5/Cs.
Kilde Human Fibronectin
Vel Farve Klar