Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Fibronectin Multiwell Plade
Beskrivelse
Human Fibronectin (HFN) er et vidt udbredt glycoprotein, der bruges som et substrat til at fremme vedhæftning af celler gennem dets centralbindende domæne RGD-sekvens. HFN er et produkt af de fleste mesenkymale og epitelceller og er til stede i både ECM og plasma. HFNs hovedfunktion synes at være i cellulær migration under sårheling og udvikling, regulering af cellevækst og -differentiering og hæmostase/trombose.
Ansøgninger omfatter:
- Fremme af cellevedhæftning og spredning
- Hurtig udvidelse af cellepopulationer
- Serumfri eller reduceret serumkultur
- Celleadhæsionsassays
- Undersøgelser af virkninger af HFN på celleadfærd
- Forbedring af overlevelse af primære celler i kultur
Kilde
BEMÆRK: Kildemateriale testet for hepatitis B-antigen og HIV-1-antistof
Kvalitetskontrol
- Testet for evne til at fremme vedhæftning og spredning af BHK-21 hamster nyreceller
- Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
- Fibronectin-renhed >90 % ved SDS-PAGE
Opbevaring
Ordreinfo
Leveres klar til brug Falcon™ Ledsagende vævskulturplader
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 2 x 3 |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 9,6 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |