Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Fibronektinkulturslide, Human
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3016030
Antal Wells:
4
8
Type:
Kamre og Microslides
Kulturrutsjebane
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10478632
Brand: Corning™ 354631
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testet for deres evne til at fremme vedhæftning og spredning af BHK-21 hamster nyreceller
Human Fibronectin (HFN) er et vidt udbredt glycoprotein, der bruges som et substrat til at fremme vedhæftning af celler gennem dets centralbindende domæne RGD-sekvens. HFN er et produkt af de fleste mesenkymale og epitelceller og er til stede i både ECM og plasma. HFNs hovedfunktion synes at være i cellulær migration under sårheling og udvikling, regulering af cellevækst og -differentiering og hæmostase/trombose.
Ansøgninger omfatter:
  • Fremme af cellevedhæftning og spredning
  • Hurtig udvidelse af cellepopulationer
  • Serumfri eller reduceret serumkultur
  • Celleadhæsionsassays
  • Undersøgelser af virkninger af HFN på celleadfærd
  • Forbedring af overlevelse af primære celler i kultur
Kilde
  • Menneskelig plasma
  • BEMÆRK: Kildemateriale testet for hepatitis B-antigen og HIV-1-antistof
    Kvalitetskontrol
    • Testet for evne til at fremme vedhæftning og spredning af BHK-21 hamster nyreceller
    • Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
    • Fibronectin-renhed >90 % ved SDS-PAGE
    Opbevaring
  • 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type Kulturrutsjebane
    Til brug med (applikation) Adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
    Opbevaringskrav 2° til 8 °C
    nr. pr. pakke 3/Pk.
    nr. pr. sag 12/Cs.
    Overfladebelægning Fibronectin
    Antal Wells 8