Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Fibrillært kollagen Multiwell Pladeindsats
Porestørrelse:
1μ m
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
Pakket 12 indsatser i en 24 brønds plade, 2 plader pr
Corning BioCoat cellekulturindsatser er præ-coatet med ekstracellulære matrixproteiner til anvendelser, der kræver en proteincoatet celleoverflade, såsom celleadhæsion, vækst, invasion, migration og/eller differentiering.
Opbevaring: 2° -8°°C; Holdbarhed:≥ 3 måneder fra afsendelsesdatoen
Ordreinfo
Leveres klar til brug Falcon™ Ledsagende vævskulturplader
Tekniske data
Tekniske data
| Indlæg pr. plade | 12 |
| Kulturområde | 0,3 cm 2 |
| Materiale | PET |
| Porestørrelse | 1μ m |
| Mængde | 2 |
| Opbevaringskrav | 2° til 8 °C |
| nr. pr. pakke | 12/Pk. |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |