Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Kollagen I rektangulær skråhalscellekulturkolbe med ventileret hætte Artikelnummer.: 10409911
Corning™ BioCoat™ Kollagen I rektangulær skråhalscellekulturkolbe med ventileret hætte
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10409911
70 mL, 25 cm 2, 50/Cs., Kantet, Pakke med 50
Kapacitet (metrisk):
70 mL
250 mL
600 mL
750 mL
Kulturområde:
150 cm 2
175 cm 2
25 cm 2
75 cm 2
nr. pr. sag:
10/Cs.
40/Cs.
5/Cs.
50/Cs.
Hals stil:
Kantet
Lige
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 40
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 10409911
Brand: Corning™ 356484
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forbelagt med Collagen I for forbedret cellevedhæftning og en øget spredningshastighed af transficerede pattedyrceller, primære celler og stamceller. Corning™ BioCoat™ Collagen I rektangulær skråhalscellekulturkolbe med ventileret hætte giver meget konsistente og biologisk funktionelle præcoatede overflader, der i højere grad efterligner in vivo- miljøer til cellekulturapplikationer.
Kollagen I, der findes i de fleste væv og organer, er mest rigeligt i dermis, sener og knogler. Det er en integreret del af rammen, der holder celler og væv sammen og er blevet anerkendt som en nyttig matrix til forbedring af cellekultur. in vitro brug af kollagen kan udøve virkninger på adhærens, morfologi, vækst, migration og differentiering af en række celletyper.
Ansøgninger omfatter:
  • Fremme af cellevedhæftning og spredning
  • Hurtig udvidelse af cellepopulationer
  • Serumfri eller reduceret serumkultur
  • Celleadhæsionsassays
  • Forbedring af overlevelse af primære celler i kultur
Kilde
  • Rottehale sene
  • Kvalitetskontrol
    • Testet for evne til at fremme vedhæftning og spredning af HT-1080 humane fibrosarkomceller
    • Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
    • Kollagen I-renhed >90 % ved SDS-PAGE
    Opbevaring
  • 4 °C til 30 °C under tørre forhold.
  • Greener Choice-anprisninger
    • undefined
      • Energy Star Certification
      • Certifications and Seals of Approval
      • Renewable Energy
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Stregkode Ja
    Kapacitet (engelsk) 2,36 oz.
    Lukningsmateriale Fenol
    Kapacitet (metrisk) 70 mL
    Til brug med (applikation) Til adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
    Hals stil Kantet
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 10/Pk.
    Form Rektangulær
    Overfladebelægning Kollagen I
    Sterilitet Steril
    Bund form Rektangulær
    Lukketype Udluftet
    Kulturområde 25 cm 2
    Vis mere Vis mindre
    Certifikater
    Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
    5 resultater fundet
    Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
    Partinummer22224013 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato11/06/2025 Artikelnummer356484
    Partinummer03624010 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato29/03/2025 Artikelnummer356484
    Partinummer01924011 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato05/02/2025 Artikelnummer356484
    Partinummer03924053 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato01/11/2024 Artikelnummer356484
    Partinummer00224015 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato24/06/2024 Artikelnummer356484
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Corning™ BioCoat™ Kollagen I rektangulær skråhalscellekulturkolbe med ventileret hætte >