Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Kollagen I rektangulær skråhalscellekulturkolbe med ventileret hætte
Beskrivelse
Kollagen I, der findes i de fleste væv og organer, er mest rigeligt i dermis, sener og knogler. Det er en integreret del af rammen, der holder celler og væv sammen og er blevet anerkendt som en nyttig matrix til forbedring af cellekultur. in vitro brug af kollagen kan udøve virkninger på adhærens, morfologi, vækst, migration og differentiering af en række celletyper.
Ansøgninger omfatter:
- Fremme af cellevedhæftning og spredning
- Hurtig udvidelse af cellepopulationer
- Serumfri eller reduceret serumkultur
- Celleadhæsionsassays
- Forbedring af overlevelse af primære celler i kultur
Kilde
Kvalitetskontrol
- Testet for evne til at fremme vedhæftning og spredning af HT-1080 humane fibrosarkomceller
- Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
- Kollagen I-renhed >90 % ved SDS-PAGE
Opbevaring
- undefined
- Certifications and Seals of Approval
- Renewable Energy
- Energy Star Certification
Tekniske data
Tekniske data
Stregkode | Ja |
Kapacitet (engelsk) | 25,3 oz. |
Lukningsmateriale | Fenol |
Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
Til brug med (applikation) | Til adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer |
Hals stil | Lige |
nr. pr. sag | 40/Cs. |
nr. pr. pakke | 5/Pk. |
Form | Rektangulær |
Overfladebelægning | Kollagen I |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.