Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Kollagen I Multiwell Plader
Kulturområde:
9,6 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Kollagen I, der findes i de fleste væv og organer, er mest rigeligt i dermis, sener og knogler. Det er en integreret del af rammen, der holder celler og væv sammen og er blevet anerkendt som en nyttig matrix til forbedring af cellekultur. in vitro brug af kollagen kan udøve virkninger på adhærens, morfologi, vækst, migration og differentiering af en række celletyper.
Ansøgninger omfatter:
- Fremme af cellevedhæftning og spredning
- Hurtig udvidelse af cellepopulationer
- Serumfri eller reduceret serumkultur
- Celleadhæsionsassays
- Forbedring af overlevelse af primære celler i kultur
Kilde
Kvalitetskontrol
- Testet for evne til at fremme vedhæftning og spredning af HT-1080 humane fibrosarkomceller
- Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
- Kollagen I-renhed >90 % ved SDS-PAGE
Opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 2 x 3 |
| Certificeringer/compliance | ANSI, SBS |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 9,6 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Vis mere |