Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Kollagen I Indsætter med PET Membran
Beskrivelse
- Hvert parti er testet for evnen til at fremme vedhæftning og spredning af HT-1080 humane fibrosarkomceller
- Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
- Cellware er også testet for evne til at fremme fast vedhæftning af cerebellare granulaceller fra rotter
- Designet til tæt at efterligne in vivo-miljøer og forbedre ekspression af cellespecifik morfologi
- Matrixkomponenter påføres som en jævn, optisk klar belægning
- Alle partier testet og fundet negative for bakterier og svampe; Cellware er testet for evnen til at fremme fast vedhæftning af rotte cerebellare granulaceller
Må kun bruges til undersøgelsesformål.
Ordreinfo
Bulkmængder er også tilgængelige; kontakte din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
Tekniske data
Tekniske data
| Indlæg pr. plade | 12 |
| Materiale | PET |
| Porestørrelse | 3 μm |
| Type | Brøndplade |
| Til brug med (applikation) | Adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer |
| Mængde | 2 |
| Opbevaringskrav | 2° til 8 °C |
| Antal Wells | 24 |