Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Kollagen I Indsætter med PET Membran
Artikelnummer. 10295091
Skift visning
Porestørrelse:
0,3 μm
0,4μ m
0,45 μm
1 μm
3 μm
Type:
Brøndplade
Brøndplade
Cellekulturindsæt
Mængde:
1
2
4
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Type Mængde Pakningsstørrelse
10295091 0,4μ m Brøndplade 2 Pakke med 24
10133861 0,3 μm Cellekulturindsæt 1 Pakke med 4
10488262 1 μm Brøndplade 2 Pakke med 24
10366151 0,45 μm Brøndplade 4 Pakke med 24
10122851 3 μm Brøndplade 4 Pakke med 24
10526001 3 μm Brøndplade 2 Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10295091 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354444
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideel til applikationer, der involverer adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
  • Hvert parti er testet for evnen til at fremme vedhæftning og spredning af HT-1080 humane fibrosarkomceller
  • Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
  • Cellware er også testet for evne til at fremme fast vedhæftning af cerebellare granulaceller fra rotter
  • Designet til tæt at efterligne in vivo-miljøer og forbedre ekspression af cellespecifik morfologi
  • Matrixkomponenter påføres som en jævn, optisk klar belægning
  • Alle partier testet og fundet negative for bakterier og svampe; Cellware er testet for evnen til at fremme fast vedhæftning af rotte cerebellare granulaceller
Må kun bruges til undersøgelsesformål.
Ordreinfo
Bulkmængder er også tilgængelige; kontakte din Fisher Scientific Kundeservicemedarbejder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 0,3 cm 2
Materiale PET
Porestørrelse 0,4μ m
Type Brøndplade
Til brug med (applikation) Adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
Mængde 2
Opbevaringskrav 2° til 8 °C
nr. pr. pakke 12/Pk.
nr. pr. sag 24/Cs.
Overfladebelægning Kollagen
Antal Wells 24
Indlæg pr. plade 12