Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Kollagen I Glas Multiwell Kulturrutsjebane
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10595431
Skift visning
Antal Wells:
4
8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells unitSize
10595431 8 Pakke med 12
10219841 4 Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10595431 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354630
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til applikationer, der involverer adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
Kollagen I, der findes i de fleste væv og organer, er mest rigeligt i dermis, sener og knogler. Det er en integreret del af rammen, der holder celler og væv sammen og er blevet anerkendt som en nyttig matrix til forbedring af cellekultur. in vitro brug af kollagen kan udøve virkninger på adhærens, morfologi, vækst, migration og differentiering af en række celletyper.
Ansøgninger omfatter:
  • Fremme af cellevedhæftning og spredning
  • Hurtig udvidelse af cellepopulationer
  • Serumfri eller reduceret serumkultur
  • Celleadhæsionsassays
  • Forbedring af overlevelse af primære celler i kultur
Kilde
  • Rottehale sene
  • Kvalitetskontrol
    • Testet for evne til at fremme vedhæftning og spredning af HT-1080 humane fibrosarkomceller
    • Testet og fundet negativ for bakterier og svampe
    • Kollagen I-renhed >90 % ved SDS-PAGE
    Opbevaring
  • 4 °C til 30 °C under tørre forhold.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type Kulturrutsjebane
    Til brug med (applikation) Adhæsion, vækst og differentiering af neuronale og transficerede cellelinjer
    nr. pr. pakke 3/Pk.
    nr. pr. sag 12/Cs.
    Overfladebelægning Kollagen I
    Antal Wells 8