Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Tube Formation
Artikelnummer. 10737894
Mængde:
1
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10737894
Brand: Corning™ 354149
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
A Falcon™ 24-Multiwell Insert Plate and a non-tissue culture-treated 24-well receiver plate with lid
Evaluate and quantitate endothelial cell invasion using real-time fluorescence and non-destructive sample preparation
  • Highly reproducible assay system
  • Ideal for screening anti-angiogenic agents
  • Rapid image acquisition and data quantification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Porestørrelse 3 μm
Type Microplate
Mængde 1
nr. pr. pakke 1/Pk.
nr. pr. sag 1/Ea.
Overfladebelægning BioCoat
Farve Black, Clear
Antal Wells 96