Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Tube Formation
Mængde:
1
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Indeholder
A Falcon™ 24-Multiwell Insert Plate and a non-tissue culture-treated 24-well receiver plate with lid
- Highly reproducible assay system
- Ideal for screening anti-angiogenic agents
- Rapid image acquisition and data quantification
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
- Certifications and Seals of Approval
Tekniske data
Tekniske data
| Porestørrelse | 3 μm |
| Type | Microplate |
| Mængde | 5 |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| nr. pr. sag | 5/Cs. |
| Overfladebelægning | BioCoat |
| Farve | Black, Clear |
| Antal Wells | 96 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Tube Formation >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion