Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ #1 Tyske dækglas, runde
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-45895
Diameter (metrisk):
12 mm
22 mm
Overfladebehandling:
Fibronectin
Kollagen type I
Laminin/Poly-D Lysin
Poly-D lysin
Poly-L lysin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Pakke med 80
Artikelnummer. 10220772
Brand: Corning™ 354085
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Belagt med en række ekstracellulære matrixsubstrater. Corning™ BioiCoat™ Nr. 1 German Glass Coverslips giver en ideel løsning til forbedret cellevedhæftning og vækst af en række primære celler og transformerede celler i serumfrie eller serumholdige kulturer.
Corning™ BioCoat™ Tyske dækglas med overfladebehandling (se individuelle specifikationstabeller for belægning). Corning BioCoat produkter er en ideel løsning til forbedret cellevedhæftning og vækst af en række primære celler og transformerede celler i serumfrie eller serumholdige kulturer. Corning tilbyder tilpassede belægningsmuligheder.
Holdbarhed:≥ 3 måneder fra afsendelsesdatoen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slide dækglas
Overfladebehandling Poly-L lysin
Materiale nr. 1 tysk glas
Diameter (engelsk) 0,472 tommer.
Til brug med (applikation) Fluorescensbilleddannelse af levende celler, konfokal mikroskopi, høj opløsning og inverteret mikroskopi, fasekontrastmikroskopi
Diameter (metrisk) 12 mm
nr. pr. sag 80
nr. pr. pakke 80