Få mere at vide
Corning™ BioCoat™ #1 Tyske dækglas, runde
Beskrivelse
Corning™ BioCoat™ Tyske dækglas med overfladebehandling (se individuelle specifikationstabeller for belægning). Corning BioCoat produkter er en ideel løsning til forbedret cellevedhæftning og vækst af en række primære celler og transformerede celler i serumfrie eller serumholdige kulturer. Corning tilbyder tilpassede belægningsmuligheder.
Holdbarhed:≥ 3 måneder fra afsendelsesdatoen
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slide dækglas |
| Overfladebehandling | Poly-L lysin |
| Materiale | nr. 1 tysk glas |
| Diameter (engelsk) | 0,472 tommer. |
| Til brug med (applikation) | Fluorescensbilleddannelse af levende celler, konfokal mikroskopi, høj opløsning og inverteret mikroskopi, fasekontrastmikroskopi |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| nr. pr. sag | 80 |
| nr. pr. pakke | 80 |