Få mere at vide
Corning™ Grundlæggende fibroblastvækstfaktorer (bFGF), human rekombinant
Artikelnummer. 11563530 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 10 μg
10μ g
5 x 10 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
10µg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11563530 10μ g 10µg
11503620 5 x 10 μg 50µg
11513620 10 x 10 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11563530 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354060
 Begrænset vare
På lager
Isoleret fra hypofysen
De Corning portefølje af cytokiner, vækstfaktorer og medietilskud tilbyder en bred vifte af proteiner, der resulterer i proliferation eller differentiering af de berørte celler.
  • Vialede, højt oprensede vækstfaktorer med høj biologisk aktivitet
  • Bredt udvalg af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokiner
  • Berigede kulturtilskud, der skal rekonstitueres/tilsættes i mediet efter eget valg
  • Form dine celler under mere definerede serumreducerede eller serumfrie forhold
Vækstfaktorer er proteiner, der binder til receptorer, der findes på overfladen af ikke-hæmatopoietiske celler. Hver familie af vækstfaktorer påvirker specifikke celletyper, f.eks. påvirker nervevækstfaktorer (NGF) nervecelletyper, og epidermale vækstfaktorer (EGF) påvirker epitelcelletyper.
Corning tilbyder en række vækstfaktorer, der er afledt af forskellige arter, både naturlige og rekombinante. Disse vækstfaktorer er blevet brugt til at fremme langsigtet proliferation i cellekultur og til at inducere celledifferentiering i en række celletyper under serumfrie eller reducerede serumbetingelser.
Ordreinfo
  • FGF leveres lyofiliseret, bFGF i 3,6 mM Tris, PBS pH 7 buffer
  • bFGF (humant) lyofiliseres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Vækstfaktor
Formulering Lyofiliseret fra fosfatbufret saltvand, bærerfri, rekonstitueret i dH2O eller serumfrit medium
Til brug med (applikation) Nyttig til vedligeholdelse og differentiering af sympatiske og sensoriske neuroner, såvel som neuronale celler in vitro
Renhed eller kvalitetsklasse >95 % af SDS-PAGE
Mængde 10μ g
Reaktivitet ADN
Kilde E. coli