Få mere at vide
Corning™ Bafflet polycarbonat Erlenmeyer kolber med hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10445683 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
Lukketype:
Flad
Udluftet
Diameter (metrisk) lukning:
33 mm
38 mm
43 mm
Gradueringer:
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Diameter (metrisk) lukning Gradueringer Pakningsstørrelse
10445683 1 L Udluftet 43 mm 50 mL Pakke med 25
10765553 125 mL Flad 33 mm 25 mL Pakke med 50
10149822 125 mL Udluftet 33 mm 25 mL Pakke med 50
10150013 500 mL Udluftet 43 mm 50 mL Pakke med 25
10008372 1 L Flad 43 mm 50 mL Pakke med 25
10160253 250 mL Udluftet 38 mm 25 mL Pakke med 50
10650884 250 mL Flad 38 mm 25 mL Pakke med 50
10028562 500 mL Flad 43 mm 50 mL Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10445683 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431403
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5163.13 DKK
    4628.73 DKK / Pakke med 25
    Spare 534.40 DKK
    10% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet med bafler for at give førsteklasses omrøring ved lavere hastighed for en blidere og mere effektiv beluftning. Corning™ Bafflede polycarbonatkolber med hætter er ideelle til shakerkulturapplikationer.
  • Fremstillet af optisk klar polycarbonat
  • Ideel til shakerkulturapplikationer
  • Steriliseret af gammastråling og ikke-pyrogen
  • RNase- og DNase-fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt Topstil: Gevind
Diameter (metrisk) lukning 43 mm
Diameter (metrisk) ydre hals 4.3 cm
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Polycarbonat
Til brug med (applikation) Til shakerkulturapplikationer
Gradueringer 50 mL
Hals stil Bred Mund
nr. pr. sag 25/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Mundstil Brede
Sterilitet Steril
Bund form Forvirret
Lukketype Udluftet
Lukkestørrelse 43 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.