Description
Designet med bafler for at give førsteklasses omrøring ved lavere hastighed for en blidere og mere effektiv beluftning. Corning™ Bafflede polycarbonatkolber med hætter er ideelle til shakerkulturapplikationer.
- Fremstillet af optisk klar polycarbonat
- Ideel til shakerkulturapplikationer
- Steriliseret af gammastråling og ikke-pyrogen
- RNase- og DNase-fri
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Oversigt | Topstil: Gevind |
| Diameter (metrisk) lukning | 38 mm |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 3.1 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Polycarbonat |
| Til brug med (applikation) | Til shakerkulturapplikationer |
| Gradueringer | 25 mL |
| Show More |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.