Få mere at vide
Axygen™ Plast reagensglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15581443 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale unitSize
15581443 Polypropylen Pakke med 1000
12777553 Polystyren Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15581443 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. T1275PP
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klare plastik reagensglas
  • Rør konstrueret af polypropylen eller polystyren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polypropylen
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttype Reagensglas