Få mere at vide
Axygen™ Automation Pipette Tips til Molecular Devices FLIPR Tetra arbejdsstation
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15713997 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Klar
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 19200
Artikelnummer. 15713997
Brand: Axygen™ FT384BKR
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pipettespidser fremstillet efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samlet via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet
  • 384 Tip-format
  • Polypropylen
  • Certificeret RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-steril
  • Kompatibilitet: Molecular Devices FLIPR Tetraworkstation
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Volumen (metrisk) 30μ l
    Sterilitet Ikke steril
    Farve Sort
    Format Stativ
    Tip stil Automatisering, Rund
    Til brug med (udstyr) Molecular Devices FLIPR Tetra Automation System