Få mere at vide
Corning™ Adaptere til LSE™ Kompakte centrifuger
Artikelnummer. 15202489 Shop alle Corning produkter
Til brug med (udstyr):
0,2 ml rør
0,5/0,4 ml rør
10/15 mL tubes in 50 mL rotor
5/7/10 mL rør i 15 mL rotor
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Artikelnummer. 15202489
Brand: Corning™ 480135
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med Corning LSE højhastigheds mikrocentrifuge.
De individuelle adaptere til rør anvendes i Corning LSE Højhastigheds mikrocentrifuge.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Til brug med (udstyr) 0,2 ml rør
nr. pr. pakke 6/Pk.