Få mere at vide
Corning™ Adaptere til LSE™ Kompakte centrifuger
Shop alle Corning produkter
Til brug med (udstyr):
0,2 ml rør
0,5/0,4 ml rør
10/15 ml rør i 50 ml rotor
5/7/10 mL rør i 15 mL rotor
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 6
Beskrivelse
De individuelle adaptere til rør anvendes i Corning LSE Højhastigheds mikrocentrifuge.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Til brug med (udstyr) | 5/7/10 mL rør i 15 mL rotor |
| nr. pr. pakke | 6/Pk. |