Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Uforpligtende |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |