Få mere at vide
Corning™ Halvt område 96-brønds klar flad bund UV-gennemsigtig mikroplade uden låg
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10562223 Shop alle Corning produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 10562223
Brand: Corning™ 3679
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve: Klar; Sterilitet: Ikke-steril; Låg: Uden låg
Disse mikroplader har en unik UV-transparent bund, som er ideel til bestemmelse af protein- og/eller nukleinsyrekoncentrationer. Den UV-transparente bund er støbt fast til toppen uden klæbemidler for at opnå større styrke og maksimal lækagesikkerhed. Disse mikroplader giver lav baggrund og ensartet resultat ved 260 nm og 280 nm. Deres brede lineære detektionsområde tillader pålidelig detektion af høje og lave koncentrationer af biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Format Halv-areal
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Klar
Volumen (metrisk) Nå 205μ L
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 25 til 125μ L
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 25/Pk.
Vel Farve Klar