Få mere at vide
Corning™ 96-brønde, behandlet til cellekultur, mikroplade med flad bund
Shop alle Corning produkter
Farve:
Sort, Ryd bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Vis mere |