Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 4 indvendige pakker á 25 stk |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Produkttype | 96-brønds analysemikroplader (ubehandlet) |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 360μ L |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Vis mere |