Få mere at vide
Corning™ 96-brønds rundbundet polystyren Ulta-Low Attachment Mikroplade
Artikelnummer. 17750708 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
17750708 Sort
1 options
Artikelnummer. 17750708 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5170.00 DKK
    4827.24 DKK / Pakke med 24
    Spare 342.76 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Ulta-Low vedhæftningsoverflade med kovalent bundet hyrogel minimerer cellevedhæftning, proteinabsorption, enzymaktivering og cellulær aktivering
  • Designet til at reducere krydstalk fra brønd til brønd
  • Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens.
  • Sorte mikroplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format 96-brønds
    Låg Med låg
    Array 8 x 12
    Farve Sort
    Materiale Polystyren
    Volumen (metrisk) Nå 360μ L
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
    Sterilitet Steril
    Well Shape Rund
    nr. pr. sag 24/Cs.
    nr. pr. pakke 1/Pk.