Få mere at vide
Corning™ 96-brønds uforpligtende overflade (NBS™ ) Mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-156110 Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10409331
Brand: Corning™ 3600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Behandlet med en Corning proprietær behandlingsteknologi til at skabe en ikke-ionisk hydrofil overflade (polyethylenoxid-lignende), der minimerer molekylære interaktioner. Corning™ 96-brønds uforpligtende overflade (NBS™ ) Mikroplader er ideelle til at reducere protein- og nukleinsyrebinding ved lave koncentrationer og øge analysesignalet til støj.
  • Designet til at reducere krydstalk fra brønd til brønd
  • Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens.
  • Sorte mikroplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format 96-brønds
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Farve Hvid
    Til brug med (udstyr) Pladelæsere, væskebehandlere og robotsystemer
    Materiale Polystyren
    Volumen (metrisk) Nå 360μ L
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Uforpligtende
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Til homogene assays såsom scintillationsnærhedsassays (SPA) og fluorescerende assays
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Mængde 100/Cs.
    Temperaturområde (engelsk) 39 °F til 99 °F
    Temperaturområde (metrisk) 4° til 37 °C
    Vel Farve Hvid