Få mere at vide
Corning™ 96-brønds uforpligtende overflade (NBS™ ) Mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10409331 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Well Shape unitSize
10409331 Hvid Flad bund (F-brønd) Pakke med 100
10261692 Klar Flad bund (F-brønd) Pakke med 100
10276091 Sort Flad bund (F-brønd) Pakke med 100
10111822 Hvid Rund Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10409331 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10530.00 DKK
    9839.10 DKK / Pakke med 100
    Spare 690.90 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Behandlet med en Corning proprietær behandlingsteknologi til at skabe en ikke-ionisk hydrofil overflade (polyethylenoxid-lignende), der minimerer molekylære interaktioner. Corning™ 96-brønds uforpligtende overflade (NBS™ ) Mikroplader er ideelle til at reducere protein- og nukleinsyrebinding ved lave koncentrationer og øge analysesignalet til støj.
  • Designet til at reducere krydstalk fra brønd til brønd
  • Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens.
  • Sorte mikroplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format 96-brønds
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Farve Hvid
    Til brug med (udstyr) Pladelæsere, væskebehandlere og robotsystemer
    Materiale Polystyren
    Volumen (metrisk) Nå 360μ L
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Uforpligtende
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Til homogene assays såsom scintillationsnærhedsassays (SPA) og fluorescerende assays
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Mængde 100/Cs.
    Temperaturområde (engelsk) 39 °F til 99 °F
    Temperaturområde (metrisk) 4° til 37 °C
    Vel Farve Hvid