Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Emballage | 4 indvendige pakker á 25 stk |
| Farve | Sort |
| Til brug med (udstyr) | Pladelæsere, væskebehandlere og robotsystemer |
| Materiale | Polystyren |
| Volumen (metrisk) Nå | 360 μL |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Vis mere |