Få mere at vide
Corning™ 96-brønds uforpligtende overflade (NBS™ ) Mikroplader
Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (udstyr) | Pladelæsere, væskebehandlere og robotsystemer |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Uforpligtende |
| Vis mere |