Få mere at vide
Corning™ 96-brønds halvt område med højt indhold billeddannelsesglasbund mikroplade
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
Sorte mikroplader med glasbund af høj optisk kvalitet er ideelle til at udføre cellebaserede assays med højt indhold ved hjælp af billeddannelsessystemer. Glasbunden giver en flad og optisk klar overflade, der reducerer autofokustid, øger gennemløbet og er ideel til cellevækst.
- Høj optisk kvalitet og ridsefast glas
- Glasbund tykkelse på 200μ m er velegnet til billedmikroskopi.
- Bund planhed <50μ m for at sikre planaritet for billeddannende enheder
- Lav baggrundsfluorescens og minimal krydstale giver den højest mulige optiske kvalitet til cellebaserede assays.
- Halvt areal 96-brønds mikroplade reducerer reagensforbruget.
Tekniske data
Tekniske data
| Låg | Med låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Sort |
| Materiale | Cycloolefin copolymer |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (applikation) | Giver en flad og optisk klar overflade, der reducerer autofokustid, øger gennemløbet og er ideel til cellevækst |
| nr. pr. sag | 10/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |