Få mere at vide
Corning™ 96-brønds halvt område flad bund polystyren NBS™ Mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3319738 Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10522063
Brand: Corning™ 3642
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at reducere brønd-til-brønd krydstale under selvlysende analyser
  • Designet til at reducere krydstalk fra brønd til brønd
  • Hvide mikroplader forstærker luminescerende signaler og har lav baggrundsluminescens.
  • Sorte mikroplader har lav baggrundsfluorescens og minimerer lysspredning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Halv-areal
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Farve Hvid
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 25 til 125μ L
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Uforpligtende
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Ideel til at reducere protein- og nukleinsyrebinding ved lave koncentrationer og øge analysesignalet til støj
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Mængde 100/Cs.