Tekniske data
| Format | Halvområde |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 25 til 125 μl |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ikke-bindende |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |