Få mere at vide
Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16485399 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Artikelnummer. Farve
16485399 Klar
1 options
Artikelnummer. 16485399 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3628BC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Color:Clear; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
  • Cell culture microplates are sterile and nonpyrogenic.
  • Lids available where indicated
Cat. nos. 3798 and 3898 processed to improve hydrophilicity for hemagglutination and similar assays.
Cat. Nos. 3585 and 3595 have special low evaporation lids.
Cat. No. 3841 is aseptically manufactured.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg With Lid
Kulturområde 0.32 cm2
Array 8 x 12
Emballage 50/Pk., 100/Cs.
Indbindingstype TC-Treated
Farve Klar
Produkttype Assay Plate
Materiale Polystyrene
Volumen (metrisk) Nå 360 μL
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 to 200 μL
Sterilitet Sterile
Overfladebehandling Cell Culture
Well Shape Flat Bottom (F-well)
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Mængde 100/Cs.