Få mere at vide
Corning™ 96-brønd, cellekulturbehandlet, flad bund, stregkodet mikroplade
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Format | 96-brønds |
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Celledyrkning |
| Vis mere |