Få mere at vide
Corning™ 96-brønds klar bund, ikke-bindende overflade (NBS™ ) Mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3519869 Shop alle Corning produkter
Farve:
Hvid, Ryd bund
Sort, Ryd bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10377171
Brand: Corning™ 3604
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedret signal-til-støj-forhold
  • Bund er 60 % tyndere end konventionelle polystyrenmikroplader, hvilket resulterer i lavere baggrundsfluorescens og muliggør aflæsninger ned til 340 nm.
  • Uigennemsigtige vægge forhindrer brønd til brønd krydstale.
  • Optisk klar flad bund tillader direkte mikroskopisk visning.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Standard
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Farve Hvid, Ryd bund
    Til brug med (udstyr) Pladelæsere, væskebehandlere og robotsystemer
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 96
    Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Uforpligtende
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Til homogene assays såsom scintillationsnærhedsassays (SPA) og fluorescerende assays
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Mængde 100/Cs.
    Temperaturområde (engelsk) 39 °F til 99 °F
    Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 37 °C
    Vel Farve Klar