Få mere at vide
Corning™ 96-brønds klar bund, ikke-bindende overflade (NBS™ ) Mikroplader
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Sort, Ryd bund |
| Til brug med (udstyr) | Pladelæsere, væskebehandlere og robotsystemer |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Uforpligtende |
| Vis mere |